Läs mer
Methyl Caprate, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 11470429 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11470429 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 11470429 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S4217
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Methyl Decanoate110-42-91000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Caprate
Förpackning 2mL amber prescored glass ampule
CAS 110-42-9, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Fysisk form Liquid
Molekylformel C11H22O2
MDL-nummer MFCD00009580
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel YRHYCMZPEVDGFQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCCCCC(=O)OC
IUPAC-namn methyl decanoate
Lösningsmedel eller matris Methanol-P&T
Molekylvikt (g/mol) 186.30
PubChem CID 8050
Kvantitet 1 mL
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only