Läs mer
Methyl carbamate, 99%
Produktkod. 10451481 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10451481 5 g Glasflaska 5g
10329200 250 g Plastflaska 250g
13458498 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10451481 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 269310050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 598-55-0 | C2H5NO2 | 75.07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 598-55-0
Molekylformel C2H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 75.07
MDL-nummer MFCD00007964
InChI-nyckel GTCAXTIRRLKXRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym urethylane, carbamic acid, methyl ester, methylurethan, carbamic acid methyl ester, methylkarbamat, methylkarbamat czech, unii-9wfx634x2t, ccris 885, methylester kyseliny karbaminove, methylester kyseliny karbaminove czech
PubChem CID 11722
ChEBI CHEBI:76606
IUPAC-namn metylkarbamat
LEDER COC(N)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl carbamate
Smältpunkt 54.0°C to 56.0°C
Namnnotering 99%
Kokpunkt 176.0°C to 177.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2NCO2CH3
Beilstein 03, 21
Merck Index 15, 6110
Löslighetsinformation Solubility in water: 700g/L (20°C). Other solubilities: very soluble in ethanol,soluble in acetone and ether
Kvantitet 5 g
Flampunkt 93°C
Formel vikt 75.06
Procent renhet 99%
Fysisk form Vidhäftande kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.