Läs mer
Methyl Carbamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5NO2/c1-5-2(3)4/h1H3,(H2,3,4) |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 75.032 |
| Frakt skick | Room Temperature |