Läs mer
Methyl carbamimidate sulfate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl carbamimidate sulfate |
| CAS | 29427-58-5 |
| Molekylformel | C2H8N2O5S |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | O-Methylisourea Sulfate |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6N2O.H2O4S/c1-5-2(3)4;1-5(2,3)4/h1H3,(H3,3,4);(H2,1,2,3,4) |
| LEDER | COC(=N)N.OS(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | methyl carbamimidate;sulfuric acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.16 |
| Formel vikt | 172.0154 |