Läs mer
Metylkarbazat, 98 %
Produktkod. 11461928
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11461928 2500 g 2500g
11441928 100 g 100g
11451928 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11461928 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14548.0E
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
CAS: 6294-89-9 | C2H6N2O2 | 90,08 g/mol
Metylkarbazat användes vid framställning av metyl-3-(4-metyl-bensyl-iden)karbazat. Det användes också vid syntes av imidazo[1,5-d][1,2,4]triaziner. Det används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Metylkarbazat användes vid framställning av metyl-3-(4-metyl-bensyl-iden)karbazat. Det användes också vid syntes av imidazo[1,5-d][1,2,4]triaziner. Det används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6294-89-9
Molekylformel C2H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 90.08
MDL-nummer MFCD00007594
InChI-nyckel WFJRIDQGVSJLLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl carbazate, methyl hydrazinecarboxylate, methyl hydrazinocarboxylate, methoxycarbohydrazide, methylcarbazate, hydrazinecarboxylic acid, methyl ester, carbomethoxyhydrazide, methyl hydrazinoformate, methoxycarbonyl hydrazine, carbazic acid methyl ester
PubChem CID 80519
IUPAC-namn metyl N-aminokarbamat
LEDER COC(=O)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl carbazate
Smältpunkt 70 °C till 73 °C
Odör Svag
Kvantitet 2500 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 1679395
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 90.08
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.