Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Metylcellulosa, viskositet 15 cP (2% lösning i vatten)
Produktkod. 10246190 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10246190 100 g Plastflaska 100g
10144440 250 g Plastflaska 250g
10703095 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10246190 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 182311000
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 9004-67-5 | C20H38O11 | 454,513 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9004-67-5
Molekylformel C20H38O11
Molekylvikt (g/mol) 454.513
MDL-nummer MFCD00081763
InChI-nyckel YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
PubChem CID 51063134
IUPAC-namn (5R)-2,3,4-trimetoxi-6-(metoximetyl)-5-[(2S)-3,4,5-trimetoxi-6-(metoximetyl)oxan-2-yl]oxioxan
LEDER COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl cellulose
Färg Grå-Vit
Namnnotering Viscosity (2% Solution in Water) 12-18 CP
Fysisk form Pulver
Merck Index 15, 6111
Kvantitet 100 g
Infrarött spektrum Authentic
Förlust vid torkning 5% max.
Förpackning Plastflaska
Viskositet 12 to 18cP (2% solution in water,20°C)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.