Läs mer
Metylcellulosa, viskositet 15 cPs
Produktkod. 15422307
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15422307 2.5 kg 2.5kg
15402307 100 g 100g
15412307 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15422307 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045490.A4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9863.40 SEK
    7982.65 SEK / 2.5kg
    Save 1880.75 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 9004-67-5 | C20H38O11 | 454,513 g/mol
Metylcellulosa används som emulgeringsmedel och suspenderingsmedel i kosmetika, läkemedel och den kemiska industrin. Det används terapeutiskt som ett bulklaxermedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9004-67-5
Molekylformel C20H38O11
Molekylvikt (g/mol) 454.513
MDL-nummer MFCD00081763
InChI-nyckel YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
PubChem CID 51063134
IUPAC-namn (5R)-2,3,4-trimetoxi-6-(metoximetyl)-5-[(2S)-3,4,5-trimetoxi-6-(metoximetyl)oxan-2-yl]oxioxan
LEDER COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Methyl cellulose
Namnnotering Viskositet: 15 cPs
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2.5 kg
Odör Luktfritt
Merck Index 14,6040
Löslighetsinformation Löslig i kallt vatten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.