Läs mer
Metylcellulosa, viskositet 1600 cPs
Produktkod. 11314828
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11314828 100 g 100g
11304828 500 g 500g
11394818 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11314828 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043146.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 9004-67-5 | C20H38O11 | 454,513 g/mol
Förtjockningsmedel och emulgeringsmedel i olika livsmedel och kosmetiska produkter, och även som behandling av förstoppning. Metylcellulosa, som en gel, har den unika egenskapen att stelna när den är varm och smälter när den är kall. Metylcellulosa används som ett personligt smörjmedel med variabel viskositet. Metylcellulosa används vid tillverkning av kapslar i näringstillskott. Metylcellulosa finner en stor tillämpning som prestandatillsats i byggmaterial.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9004-67-5
Molekylformel C20H38O11
Molekylvikt (g/mol) 454.513
MDL-nummer MFCD00081763
InChI-nyckel YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
PubChem CID 51063134
IUPAC-namn (5R)-2,3,4-trimetoxi-6-(metoximetyl)-5-[(2S)-3,4,5-trimetoxi-6-(metoximetyl)oxan-2-yl]oxioxan
LEDER COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl cellulose
Namnnotering Viskositet: 1600 cPs
Odör Luktfritt
Kvantitet 100 g
Merck Index 14,6040
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten under 50 °C och med ett brett utbud av lösningsmedel.
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.