Läs mer
Metylcellulosa, viskositet av 2 % vattenlösning (25 C) °15 cps, MP Biomedicals
Produktkod. 11497772 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11497772 100 g 100g
11407782 250 g 250g
11417782 500 g 500g
11427782 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11497772 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215549280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1055.00 SEK
    1004.85 SEK / 100g
    Save 50.15 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 9004-67-5
Molekylformel C20H38O11
Molekylvikt (g/mol) 454.513
InChI-nyckel YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
Synonym Cellulose methyl ether
PubChem CID 51063134
IUPAC-namn (5R)-2,3,4-trimetoxi-6-(metoximetyl)-5-[(2S)-3,4,5-trimetoxi-6-(metoximetyl)oxan-2-yl]oxioxan
LEDER COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Cellulose
Färg Vitt
Namnnotering Viskositet hos 2 % vattenlösning vid 25 °C: 15 §s
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g