missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Metylcellulosa, viskositet av 2 % vattenlösning (25 C) °15 cps, MP Biomedicals

Produktkod. p-3572963 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
500g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11497772

Brand: MP Biomedicals 0215549280

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 9004-67-5
Molekylformel C20H38O11
Molekylvikt (g/mol) 454.513
InChI-nyckel YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
Synonym Cellulose methyl ether
PubChem CID 51063134
IUPAC-namn (5R)-2,3,4-trimetoxi-6-(metoximetyl)-5-[(2S)-3,4,5-trimetoxi-6-(metoximetyl)oxan-2-yl]oxioxan
LEDER COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methyl Cellulose
Färg Vitt
Namnnotering Viscosity of 2% aqueous solution at 25°C: 15cps
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.