Beskrivning
- Det används som ersättning för vattenlösliga tandkött, för att göra pappersfettsäker i lim, som förtjockningsmedel i kosmetika, som skyddande kolloid i emulsioner, som bindemedel och stabilisator i livsmedel, som bulkproducent vid formulering av dietiska livsmedel, läkemedelshjälpmedel (suspenderingsmedel), Laxermedel.
- Det är en kemisk förening som härrör från cellulosa. Det är ett hydrofilt vitt pulver i ren form och löser sig i kallt (men inte i varmt) vatten och bildar en klar viskös lösning eller gel.
- Det används som förtjockningsmedel och emulgeringsmedel i olika livsmedel och kosmetiska produkter. Det är inte smältbart, inte giftigt och inte ett allergen.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Cellulose |
| Namnnotering | Viskositet hos 2 % vattenlösning vid 25 °C: 4 000 cps |
| Färg | Vitt |
| pH | 6.7 |
| Förlust vid torkning | ≤5.0% |
| Kvantitet | 500 g |
| Löslighetsinformation | Löslig i kallt vatten. Olöslig i varmt vatten. |
| InChI-nyckel | YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N |
| Molekylvikt (g/mol) | 454.513 |
| Kvalitet | Cellkultur |
| Visa mer |