Läs mer
Metylcellulosa, MP Biomedicals™
Produktkod. 11487792 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11487792 1 kg 1kg
11477792 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11487792 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215549691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3095.00 SEK
    2944.45 SEK / 1kg
    Save 150.55 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Metylcellulosa, vitt pulver
  • Det används som ersättning för vattenlösliga tandkött, för att göra pappersfettsäker i lim, som förtjockningsmedel i kosmetika, som skyddande kolloid i emulsioner, som bindemedel och stabilisator i livsmedel, som bulkproducent vid formulering av dietiska livsmedel, läkemedelshjälpmedel (suspenderingsmedel), Laxermedel.
  • Det är en kemisk förening som härrör från cellulosa. Det är ett hydrofilt vitt pulver i ren form och löser sig i kallt (men inte i varmt) vatten och bildar en klar viskös lösning eller gel.
  • Det används som förtjockningsmedel och emulgeringsmedel i olika livsmedel och kosmetiska produkter. Det är inte smältbart, inte giftigt och inte ett allergen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9004-67-5
Molekylformel C20H38O11
MDL-nummer MFCD00081763
Synonym Cellulose methyl ether, Methocel MC, Cellothyl, Syncelose
Specifikationer
Färg Vitt
pH 6.7
Förlust vid torkning ≤5.0%
Kvantitet 1 kg
Löslighetsinformation Löslig i kallt vatten. Olöslig i varmt vatten.
InChI-nyckel YLGXILFCIXHCMC-UHFFFAOYNA-N
Molekylvikt (g/mol) 454.51
Fysisk form Pulver