Läs mer
Metylcellulosa, MP Biomedicals™
Produktkod. 11467792 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11467792 250 g 250g
1 options
Produktkod. 11467792 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215549683
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1130.00 SEK
    1074.96 SEK / 250g
    Save 55.04 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Metylcellulosa, vitt pulver
  • Det används som ersättning för vattenlösliga tandkött, för att göra pappersfettsäker i lim, som förtjockningsmedel i kosmetika, som skyddande kolloid i emulsioner, som bindemedel och stabilisator i livsmedel, som bulkproducent vid formulering av dietiska livsmedel, läkemedelshjälpmedel (suspenderingsmedel), Laxermedel.
  • Det är en kemisk förening som härrör från cellulosa. Det är ett hydrofilt vitt pulver i ren form och löser sig i kallt (men inte i varmt) vatten och bildar en klar viskös lösning eller gel.
  • Det används som förtjockningsmedel och emulgeringsmedel i olika livsmedel och kosmetiska produkter. Det är inte smältbart, inte giftigt och inte ett allergen.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Cellulose
Namnnotering Viskositet hos 2 % vattenlösning vid 25 °C: 4 000 cps
CAS 9004-67-5
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Molekylformel C20H38O11
MDL-nummer MFCD00081763
Synonym Cellulose methyl ether, Methocel MC, Cellothyl, Syncelose
Löslighetsinformation Löslig i kallt vatten. Olöslig i varmt vatten.
InChI-nyckel YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
LEDER COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
IUPAC-namn (5R)-2,3,4-trimetoxi-6-(metoximetyl)-5-[(2S)-3,4,5-trimetoxi-6-(metoximetyl)oxan-2-yl]oxioxan
Molekylvikt (g/mol) 454.513
PubChem CID 51063134