Läs mer
Metylcellulosa, viskositet för 2 % vattenlösning vid 25 C: °4 000 centipoise, MP Biomedicals
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 9004-67-5 |
| Molekylformel | C20H38O11 |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI-nyckel | YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N |
| LEDER | COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC |
| IUPAC-namn | (5R)-2,3,4-trimetoxi-6-(metoximetyl)-5-[(2S)-3,4,5-trimetoxi-6-(metoximetyl)oxan-2-yl]oxioxan |
| Molekylvikt (g/mol) | 454.513 |
| PubChem CID | 51063134 |