Läs mer
Metylkloracetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10376690 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10376690 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10326600 1 L Glasflaska 1 L
10036043 10 L Plast trumma 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10376690 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 148630025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 96-34-4 | C3H5ClO2 | 108.52 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96-34-4
Molekylformel C3H5ClO2
Molekylvikt (g/mol) 108.52
MDL-nummer MFCD00000931
InChI-nyckel QABLOFMHHSOFRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl chloroacetate, chloroacetic acid methyl ester, methyl monochloroacetate, methyl chloroethanoate, acetic acid, chloro-, methyl ester, methyl monochloracetate, methyl alpha-chloroacetate, methylchloroacetate, unii-450vsb182i, ccris 7749
PubChem CID 7295
IUPAC-namn metyl-2-kloracetat
LEDER COC(=O)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl chloroacetate
Smältpunkt -33.0°C
Färg Färglös
Densitet 1.2300g/mL, 1.23
Kokpunkt 130.0°C to 132.0°C
Flampunkt 47°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ClCH2CO2CH3
Brytningsindex 1.4210 to 1.4230
Kvantitet 2.5 L
Beilstein 02,197
Merck Index 15,6113
Löslighetsinformation Solubility in water: 28g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,chloroform,,toluene,acetone,heptane,hexane,cyclohexane,,xylene and ether
Viskositet 1.23 mPa.s (20°C)
Formel vikt 108.52
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.