Läs mer
Metylkloracetat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Metylkloracetat används som lösningsmedel och kemisk mellanprodukt. Den fungerar som en prekursor vid framställningen av (karboximetyl)trimetylammoniumkloridestrar. Vidare används det vid framställning av oktakis-(karbetoximetoxi)calix[8]aren. Det används som ett extraktionslösningsmedel under separationen av neutrala föreningar. Utöver detta används det vid syntes av dimetylkarbonat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Metylkloracetat används som lösningsmedel och kemisk mellanprodukt. Den fungerar som en prekursor vid framställningen av (karboximetyl)trimetylammoniumkloridestrar. Vidare används det vid framställning av oktakis-(karbetoximetoxi)calix[8]aren. Det används som ett extraktionslösningsmedel under separationen av neutrala föreningar. Utöver detta används det vid syntes av dimetylkarbonat.
Löslighet
Blandbar med organiska lösningsmedel, alkohol, eter, aceton och bensen. Något blandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl chloroacetate |
| Smältpunkt | -32°C |
| Densitet | 1.236 |
| Kokpunkt | 128°C to 130°C |
| Flampunkt | 51°C (123°F) |
| Brytningsindex | 1.422 |
| Kvantitet | 250 g |
| UN-nummer | UN2295 |
| Beilstein | 506255 |
| Merck Index | 14,6042 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Methyl chloroacetate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 3
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H310-Dödligt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H330-Dödligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Methyl chloroacetate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.