Läs mer
Metylkloracetat, MP Biomedicals
Produktkod. 11453615 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11453615 1 kg 25g
1 options
Produktkod. 11453615 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0521688925
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Chloroacetate
CAS 96-34-4
Molekylformel C3H5ClO2
Kvantitet 1 kg
Synonym methyl chloroacetate, chloroacetic acid methyl ester, methyl monochloroacetate, methyl chloroethanoate, acetic acid, chloro-, methyl ester, methyl monochloracetate, methyl alpha-chloroacetate, methylchloroacetate, unii-450vsb182i, ccris 7749
InChI-nyckel QABLOFMHHSOFRJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(=O)CCl
IUPAC-namn metyl-2-kloracetat
Molekylvikt (g/mol) 108.521
PubChem CID 7295
Formel vikt 108.53