Läs mer
Metylklordifluoracetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11488557
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11488557 10 g 10g
11498557 50 g 50g
11408567 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11488557 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18623.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1514-87-0 | C3H3ClF2O2 | 144.502 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1514-87-0
Molekylformel C3H3ClF2O2
Molekylvikt (g/mol) 144.502
MDL-nummer MFCD00000775
InChI-nyckel AWUPLMYXZJKHEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl chlorodifluoroacetate, chlorodifluoroacetic acid methyl ester, acetic acid, chlorodifluoro-, methyl ester, methyl difluorochloroacetic acid, methyl chloro difluoro acetate, acetic acid, 2-chloro-2,2-difluoro-, methyl ester, methyl-2-chloro-2,2-difluoroacetate, chloro-difluoro-acetic acid methyl ester, clcf2coome, clcf2co2me
PubChem CID 73935
IUPAC-namn metyl-2-klor-2,2-difluoracetat
LEDER COC(=O)C(F)(F)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl chlorodifluoroacetate
Densitet 1.371
Kokpunkt 79°C to 81°C
Flampunkt 19°C (66°F)
Brytningsindex 1.35
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2924
Beilstein 1756072
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 144.5
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.