Läs mer
Methyl chlorodifluoroacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl chlorodifluoroacetate |
| CAS | 1514-87-0 |
| Molekylformel | C3H3ClF2O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3ClF2O2/c1-8-2(7)3(4,5)6/h1H3 |
| LEDER | COC(=O)C(F)(F)Cl |
| IUPAC-namn | methyl 2-chloro-2,2-difluoroacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.51 |
| Formel vikt | 143.979 |