Läs mer
Methyl chlorodifluoroacetate, TRC
Produktkod. 30464434
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30464434 2.5 g
1 options
Produktkod. 30464434 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2957552.5G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl chlorodifluoroacetate
CAS 1514-87-0
Molekylformel C3H3ClF2O2
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C3H3ClF2O2/c1-8-2(7)3(4,5)6/h1H3
LEDER COC(=O)C(F)(F)Cl
IUPAC-namn methyl 2-chloro-2,2-difluoroacetate
Molekylvikt (g/mol) 144.51
Formel vikt 143.979