Läs mer
Metylkloroformat, 99 %
Produktkod. 10317200 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10317200 5 mL Glasflaska 5ml
10261592 100 mL Glasflaska 100ml
10327200 500 mL Glasflaska 500ml
10125783 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10317200 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 126530050
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 79-22-1 | C2H3ClO2 | 94,49 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kopplingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-22-1 , 75-44-5 , 67-56-1
Molekylformel C2H3ClO2
Molekylvikt (g/mol) 94.49
MDL-nummer MFCD00000639
InChI-nyckel XMJHPCRAQCTCFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl chloroformate, methyl chlorocarbonate, chloroformic acid methyl ester, methoxycarbonyl chloride, carbonochloridic acid, methyl ester, methyl chloridocarbonate, chloro methoxy methanone, metilcloroformiato, k-stoff, methylchloorformiaat
PubChem CID 6586
IUPAC-namn metylkarbonkloridat
LEDER COC(Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl chloroformate
Namnnotering 97%
Smältpunkt -61,0 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.2230g/mL, 1.223
Kokpunkt 70,0 °C till 72,0 °C
Flampunkt 5 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ClCO2CH3
Brytningsindex 1,3860 till 1,3880
Kvantitet 5 mL
Beilstein 03, 9
Fieser 06,376; 07,236; 09,306; 11,336
Merck Index 15, 6114
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: hydrolys. Andra lösligheter: blandbart med alkohol, metanol, bensen, kloroform och eter
Viskositet 0,48 mPa (20 °C)
Formel vikt 94.5
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl chloroformate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.