Läs mer
Metylklorooxoacetat, TRC
Produktkod. 30467575
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30467575 50 g
1 options
Produktkod. 30467575 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM29540550G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Chlorooxoacetate
CAS 5781-53-3
Molekylformel C3H3ClO3
Kvantitet 50 g
Synonym 2-Chloro-2-oxoacetic Acid Methyl Ester, Chloroglyoxylic Acid Methyl Ester, Methoxalyl Chloride, Methyl (Chlorocarbonyl)formate, Methyl (Chloroformyl)formate, Methyl 2-Chloro-2-oxoacetate, Methyl Chloroglyoxylate, Methyl Chlorooxalate, Methyl Oxalyl Chloride, Monomethyl Oxalate Chloride, Monomethyl Oxalate Monochloride, Oxalic Acid Methyl Ester Chloride, Oxalic Acid Monomethyl Ester Chloride
InChI formel InChI=1S/C3H3ClO3/c1-7-3(6)2(4)5/h1H3
LEDER ClC(C(OC)=O)=O
IUPAC-namn Metyl-2-kloro-2-oxoacetat
Molekylvikt (g/mol) 122.51
Formel vikt 121.9771