Läs mer
Methyl (chlorosulfonyl)acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl (chlorosulfonyl)acetate |
| CAS | 56146-83-9 |
| Molekylformel | C3H5ClO4S |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5ClO4S/c1-8-3(5)2-9(4,6)7/h2H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)CS(=O)(=O)Cl |
| IUPAC-namn | methyl 2-chlorosulfonylacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.59 |
| Formel vikt | 171.9597 |