Läs mer
Methyl cholate, 97%
Produktkod. 11311837
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11311837 5 g 5g
11321837 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11311837 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05129.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1448-36-8 | C25H42O5 | 422.606 g/mol
Metylcholat, används som ett gallsyraderivat som antiinflammatoriskt och antitumörmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Metylcholat, används som ett
gallsyraderivat som antiinflammatoriskt och antitumörmedel.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i organiska lösningsmedel med medium polaritet.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1448-36-8
Molekylformel C25H42O5
Molekylvikt (g/mol) 422.606
MDL-nummer MFCD00064934
InChI-nyckel DLYVTEULDNMQAR-BSEHQKOQSA-N
Synonym Cholic acid methyl ester
PubChem CID 133124937
IUPAC-namn metyl (4S)-4-[(3R,7S,8S,9R,10R,12R,13S,14R,17S)-3,7,12-trihydroxi-10,13-dimetyl-2,3,4,5,6 ,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradekahydro-lH-cyklopenta[a]fenantren-17-yl]pentanoat
LEDER CC(CCC(=O)OC)C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl cholate
Smältpunkt 155°C to 156°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2226989
Merck Index 14,2203
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in medium polarity organic solvents.
Formel vikt 422.61
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.