Läs mer
Metylkolat, Mikromol™
Produktkod. 30051818
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30051818 25 mg
1 options
Produktkod. 30051818 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0835.120025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Metylkolat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cholic Acid Methyl Ester
CAS 1448-36-8
Analyt- eller komponentnamn Cholic Acid Methyl Ester
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C25 H42 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Methyl Cholate, Cholan-24-oic acid, 3,7,12-trihydroxy-, methyl ester, (3α,5β,7α,12α)-, Cholic acid, methyl ester (6CI,7CI,8CI), Methyl 3α,7α,12α-trihydroxy-5β-cholan-24-ate, Methyl 3α,7α,12α-trihydroxy-5β-cholan-24-oate, Methyl 3α,7α,12α-trihydroxy-5β-cholanoate, Methyl cholate, NSC 126794
InChI formel InChI=1S/C25H42O5/c1-14(5-8-22(29)30-4)17-6-7-18-23-19(13-21(28)25(17,18)3)24(2)10-9-16(26)11-15(24)12-20(23)27/h14-21,23,26-28H,5-13H2,1-4H3/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,21+,23+,24+,25-/m1/s1
LEDER COC(=O)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
IUPAC-namn metyl (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimetyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-17-yl]pentanoat
Molekylvikt (g/mol) 422.6
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 422,3032 g/mol