Läs mer
Metylcinamat, övervägande trans, 99 %
Produktkod. 11468546
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11468546 100 g 100g
11478546 500 g 500g
11488546 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11468546 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15975.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 103-26-4 | C10H10O2 | 162,188 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Tillämpningar
Metylcinnamat användes för att hämma monofenolas- och difenolasaktiviteten hos svamptyrosinas och det har också antimikrobiell förmåga. Det används främst inom smak- och parfymindustrin. Det är känt att locka hanar av olika orkidébin, såsom Aglae caerulea.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-26-4
Molekylformel C10H10O2
Molekylvikt (g/mol) 162.188
MDL-nummer MFCD00008458
InChI-nyckel CCRCUPLGCSFEDV-BQYQJAHWSA-N
Synonym methyl cinnamate, methyl trans-cinnamate, methyl e-cinnamate, cinnamic acid methyl ester, methyl cinnamylate, methyl 3-phenylacrylate, methyl e-3-phenylprop-2-enoate, methyl 3-phenylpropenoate, trans-cinnamic acid methyl ester, trans-methyl cinnamate
PubChem CID 637520
ChEBI CHEBI:6857
IUPAC-namn metyl (E)-3-fenylprop-2-enoat
LEDER COC(=O)C=CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Cinnamate
Namnnotering predominantly trans
Smältpunkt 34°C to 37°C
Densitet 1.042
Kokpunkt 262°C to 264°C
Flampunkt 123°C (253°F)
Analysprocentintervall 99%
Brytningsindex 1.577
Kvantitet 100 g
Beilstein 386468
Merck Index 14,2299
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 162.19
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.