Läs mer
Metylcinnamat, TRC
Produktkod. 30469271
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30469271 5 g
1 options
Produktkod. 30469271 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2947905G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cinnamic acid methyl ester
CAS 103-26-4
Molekylformel C10 H10 O2
Kvantitet 5 g
Synonym Methyl E/Z-cinnamate, 3-Phenyl-2-propenoic acid methyl ester, 3-Phenylacrylic acid methyl ester, Methyl 3-phenyl-2-propenoate, Methyl 3-phenacrylate
InChI formel InChI=1S/C10H10O2/c1-12-10(11)8-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H3
LEDER COC(=O)C=Cc1ccccc1
IUPAC-namn Metyl3-fenylprop-2-enoat
Molekylvikt (g/mol) 162.19
Formel vikt 162.0681