Läs mer
Metylcis-11-eikosenoat, 99 %
Produktkod. 10893951 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10893951 1 g Glasflaska 1g
10894141 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10893951 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 428530010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2390-09-2 | C21H40O2 | 324,55 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2390-09-2
Molekylformel C21H40O2
Molekylvikt (g/mol) 324.55
MDL-nummer MFCD00010458
InChI-nyckel RBKMRGOHCLRTLZ-ZHACJKMWSA-N
Synonym cis-11-eicosenoic acid methyl ester, cis-methyl 11-eicosenoate, 11-eicosenoic acid, methyl ester, z, methyl cis-11-eicosenoate, methyl 11z-icos-11-enoate, methyl z-icos-11-enoate, z-methyl icos-11-enoate, cis-11-eicosenoic acid, methyl ester, 11z-11-icosenoic acid methyl ester
PubChem CID 5463047
IUPAC-namn metyl (Z)-icos-11-enoat
LEDER CCCCCCCCC=CCCCCCCCCCC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl cis-11-eicosenoate
Smältpunkt -15.0°C
Flampunkt >113°C
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)7CH=CH(CH2)9CO2CH3
Kvantitet 1 g
Formel vikt 324.55
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl cis-11-eicosenoate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.