Läs mer
Metylcis-11-Eicosenoat, TRC
Produktkod. 30134596
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134596 250 mg
30009529 100 mg
30009862 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134596 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM303020250MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2390-09-2
Molekylformel C21 H40 O2
Molekylvikt (g/mol) 324.54
Synonym (11Z)-11-Eicosenoic Acid Methyl Ester, 11-Eicosenoic acid, methyl ester, (Z)- (8CI), Methyl (Z)-11-eicosenoate, Methyl 11(Z)-eicosenoate, Methyl 11-cis-eicosenoate, cis-11-Eicosenoic acid methyl ester
IUPAC-namn metyl(Z)-icos-11-enoat
LEDER CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gondolic Acid Methyl Ester
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C21H40O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h10-11H,3-9,12-20H2,1-2H3/b11-10-
Formel vikt 324.3028
Procent renhet >95%