Läs mer
Methyl coumalate, 98%
Produktkod. 11467006
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
11467006 10 g 10g
11457006 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11467006 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25330.09
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 6018-41-3 | C7H6O4 | 154.121 g/mol
Metylkumalat är en 2-pyron och fungerar som dienofil i Diels-Alder-reaktionen. Den reagerar med 1,3-butadiener vid 100°°C för att ge tetrahydrokumariner och 4-metoxikarbonyltricyklo[3.2.1.02,7]oktener. Det reagerar också med cyklohexadien för att ge tetrahydronaftalen-2-karboxylat. Den genomgår Diels-Alder-reaktion med oaktiverade alkener för att ge para-substituerade addukter. Det har använts som reagens vid fosfinkatalyserad [4+3] annullering av modifierade allylkarbonater. Det användes också vid framställning av 7-karboxikinoliziniumderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metylkumalat är en 2-pyron och fungerar som dienofil i Diels-Alder-reaktionen. Den reagerar med 1,3-butadiener vid 100°°C för att ge tetrahydrokumariner och 4-metoxikarbonyltricyklo[3.2.1.02,7]oktener. Det reagerar också med cyklohexadien för att ge tetrahydronaftalen-2-karboxylat. Den genomgår Diels-Alder-reaktion med oaktiverade alkener för att ge para-substituerade addukter. Det har använts som reagens vid fosfinkatalyserad [4+3] annullering av modifierade allylkarbonater. Det användes också vid framställning av 7-karboxikinoliziniumderivat.
Löslighet
Lättlöslig i diklormetan.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6018-41-3
Molekylformel C7H6O4
Molekylvikt (g/mol) 154.121
MDL-nummer MFCD00010120
InChI-nyckel HHWWWZQYHPFCBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl coumalate, methyl 2-oxo-2h-pyran-5-carboxylate, coumalic acid, methyl ester, 5-carbomethoxy-2-pyrone, 2h-pyran-5-carboxylic acid, 2-oxo-, methyl ester, coumalic acid methyl ester, unii-1s7tmf0r8t, methyl 2-pyrone-5-carboxylate, methyl 2-oxopyran-5-carboxylate, 1s7tmf0r8t
PubChem CID 80113
IUPAC-namn metyl-6-oxopyran-3-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=COC(=O)C=C1
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Methyl coumalate
Smältpunkt 68°C to 72°C
Kokpunkt 178°C to 180°C (60 mmHg)
Kvantitet 10 g
Merck Index 14,2557
Löslighetsinformation Freely soluble in dichloromethane.
Formel vikt 154.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.