Läs mer
Methyl crotonate, 96%, trans-isomer
Produktkod. 11478296
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11478296 500 g 500g
11468296 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11478296 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15363.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 623-43-8 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Metylkrotonat användes för att undersöka kemoselektivitet i reaktionen mellan metylkrotonat och bensylamin katalyserad av lipas B från Candida Antarctica med användning av lösningsmedelsteknik. Det användes som startreagens under den totala syntesen av fytotoxiner solanapyronerna D(1) och E(2).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Metylkrotonat användes för att undersöka kemoselektivitet i reaktionen mellan metylkrotonat och bensylamin katalyserad av lipas B från Candida Antarctica med hjälp av lösningsmedelsteknik. Det användes som startreagens under den totala syntesen av fytotoxiner solanapyronerna D(1) och E(2).
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 623-43-8
Molekylformel C5H8O2
Molekylvikt (g/mol) 100.12
MDL-nummer MFCD00009287
InChI-nyckel MCVVUJPXSBQTRZ-ONEGZZNKSA-N
Synonym methyl crotonate, e-methyl but-2-enoate, trans-methyl crotonate, methyl e-crotonate, methyl 2-butenoate, methyl trans-crotonate, 2-butenoic acid, methyl ester, 2e, trans-2-butenoic acid methyl ester, methyl trans-2-butenoate, e-crotonic acid methyl ester
PubChem CID 638132
IUPAC-namn metyl (E)-but-2-enoat
LEDER COC(=O)\C=C\C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl crotonate
Densitet 0.946
Kokpunkt 118°C to 120°C
Flampunkt 4°C (40°F)
Brytningsindex 1.4255
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3272
Beilstein 1720292
Merck Index 14,2597
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 100.12
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.