Läs mer
Metylcyanoacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10617502 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10617502 250 mL Glasflaska 250ml
10123150 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10617502 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 148642500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 105-34-0 | C4H5NO2 | 99.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105-34-0
Molekylformel C4H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 99.09
MDL-nummer MFCD00001939
InChI-nyckel ANGDWNBGPBMQHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanoacetate, cyanoacetic acid methyl ester, methyl cyanoethanoate, acetic acid, cyano-, methyl ester, usaf kf-22, methylester kyseliny kyanoctove, methylcyanoacetate, malonic methyl ester nitrile, acetic acid, 2-cyano-, methyl ester, methyl cyano acetate
PubChem CID 7747
ChEBI CHEBI:51928
IUPAC-namn metyl-2-cyanoacetat
LEDER COC(=O)CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl cyanoacetate
Namnnotering 97%
Smältpunkt -13°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1200g/mL, 1.12
Kokpunkt 204°C to 207°C
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel NCCH2CO2CH3
Brytningsindex 1.4170 to 1.419
Kvantitet 250 mL
Beilstein 02, 584
Löslighetsinformation Solubility in water: 54g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vikt 99.09
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.