Läs mer
Metylcyanoacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11403007
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11403007 250 g 250g
11408810 500 g 500g
11492997 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11403007 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15555.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 105-34-0 | C4H5NO2 | 99.09 g/mol
Metylcyanoacetat är en mellanprodukt vid framställning avα -cyanoakrylat, malononitril, 1,1-cyklohexandiättiksyrafärgämne. Det används som UV-absorberande medel eller stabilisator, mellanliggande för läkemedel. Det kan användas vid syntes av olika 1,2,5-trikarbonylföreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metylcyanoacetat är en mellanprodukt vid framställning avα -cyanoakrylat, malononitril, 1,1-cyklohexandiättiksyrafärgämne. Det används som UV-absorberande medel eller stabilisator, mellanliggande för läkemedel. Det kan användas vid syntes av olika 1,2,5-trikarbonylföreningar.
Löslighet Lösligt i
vatten 117 g/L.
Noter
Ljuskänslig. Förvara svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105-34-0
Molekylformel C4H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 99.09
MDL-nummer MFCD00001939
InChI-nyckel ANGDWNBGPBMQHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanoacetate, cyanoacetic acid methyl ester, methyl cyanoethanoate, acetic acid, cyano-, methyl ester, usaf kf-22, methylester kyseliny kyanoctove, methylcyanoacetate, malonic methyl ester nitrile, acetic acid, 2-cyano-, methyl ester, methyl cyano acetate
PubChem CID 7747
ChEBI CHEBI:51928
IUPAC-namn metyl-2-cyanoacetat
LEDER COC(=O)CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl cyanoacetate
Smältpunkt -23°C
Densitet 1.127
Kokpunkt 204°C
Flampunkt 110°C (230°F)
Odör Mild
Brytningsindex 1.4185
Kvantitet 250 g
Beilstein 773945
Löslighetsinformation Soluble in water 117g/L.
Formel vikt 99.09
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.