Läs mer
Methyl Cyanoformate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Cyanoformate |
| CAS | 17640-15-2 |
| Molekylformel | C3H3NO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Cyanoformic Acid Methyl Ester, Mander's Reagent, Methyl Carbonocyanidate, Methyl Cyanoformate |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3NO2/c1-6-3(5)2-4/h1H3 |
| LEDER | O=C(OC)C#N |
| IUPAC-namn | methyl carbonocyanidate |
| Molekylvikt (g/mol) | 85.06 |
| Formel vikt | 85.02 |