Läs mer
Metylcyklobutankarboxylat, 98 %
Produktkod. 10662993 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10662993 5 g Glasflaska 5g
10560944 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10662993 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 365540050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 765-85-5 | C6H10O2 | 114,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 765-85-5
Molekylformel C6H10O2
Molekylvikt (g/mol) 114.14
MDL-nummer MFCD00095142
InChI-nyckel CBTGNLZUIZHUHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclobutanecarboxylic acid methyl ester, cyclobutanecarboxylic acid, methyl ester, pubchem23839, methyl cyclobutane carboxylate, cyclobutanecarboxylicacid,methylester, cyclobutanecarboxylicacid, methyl ester, cyclobutane carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 136594
IUPAC-namn metylcyklobutankarboxylat
LEDER COC(=O)C1CCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl cyclobutanecarboxylate
Namnnotering 98%
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4260 till 1,4300 (20 °C, 589 nm)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 114.14
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver eller klumpar
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.