missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl-α-cyclodextrin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl-Alpha-cyclodextrin |
| Analyt- eller komponentnamn | Methyl-Alpha-cyclodextrin |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C36H60”š”1nO30.(CH 3)n |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molekylvikt (g/mol) | 986.9 |
| Kvantitet | 25 mg |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?