missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl Cyclohexanepropanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Cyclohexanepropanoate |
| CAS | 20681-51-0 |
| Molekylformel | C10 H18 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Methyl 3-Cyclohexylpropanoate, Methyl 3-Cyclohexylpropionate, Methyl Cyclohexanepropionate, NSC 71455 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O2/c1-12-10(11)8-7-9-5-3-2-4-6-9/h9H,2-8H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)CCC1CCCCC1 |
| IUPAC-namn | methyl 3-cyclohexylpropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.249 |
| Formel vikt | 170.131 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?