Läs mer
Methyl cyclopentanecarboxylate, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 31007351
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31007351 10 g 10g
31005212 5 g 5g
30999762 1 g 1g
31006821 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31007351 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD13940310g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl cyclopentanecarboxylate
CAS 4630-80-2
Molekylformel C7H12O2
MDL-nummer MFCD00019290
Kvantitet 10 g
LEDER O=C(C1CCCC1)OC
Molekylvikt (g/mol) 128.17
Procent renhet 97%