Learn More
Methyl cyclopentanecarboxylate, 97%, BLD Pharm™
Código de producto. 31007351
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
31007351 10 g 10g
31005212 5 g 5g
30999762 1 g 1g
31006821 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 31007351 Proveedor BLD Pharm N.º de proveedor BD13940310g
 Restricted Item
Beräknad leverans: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
CAS 4630-80-2
Molecular Formula C7H12O2
MDL Number MFCD00019290
Quantity 10 g
SMILES O=C(C1CCCC1)OC
Molecular Weight (g/mol) 128.17
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material Methyl cyclopentanecarboxylate
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.