Läs mer
Metylcyklopentankarboxylat, 97 %
Produktkod. 15246018 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15246018 25 g 25g
15236018 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15246018 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 450920250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
CAS: 4630-80-2 | C7H12O2 | 128,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4630-80-2
Molekylformel C7H12O2
Molekylvikt (g/mol) 128.17
MDL-nummer MFCD00019290
InChI-nyckel IIHIJFJSXPDTNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentanecarboxylic acid, methyl ester, cyclopentanecarboxylic acid methyl ester, methyl cyclopentanoate, acmc-1am5n, methylcyclopentanecarboxylate, methylcyclopentane carboxylate, methyl cyclopentane carboxylate, methyl-1-cyclopentanecarboxylate, cyclopentanoic acid methyl ester, cyclopentanecarboxylic acid methyl
PubChem CID 78365
IUPAC-namn metylcyklopentankarboxylat
LEDER COC(=O)C1CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl cyclopentanecarboxylate
Flampunkt 43 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 128.17
Procent renhet 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl cyclopentanecarboxylate, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.