Läs mer
Metylcyklopentankarboxylat, 97 %
Produktkod. 11350194
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11350194 25 g 25g
11340194 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11350194 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00741.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4630-80-2 | C7H12O2 | 128,17 g/mol
Metylcyklopentankarboxylat
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Metylcyklopentankarboxylat
Löslighet
Anmärkningar
Skydda mot värme. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4630-80-2
Molekylformel C7H12O2
Molekylvikt (g/mol) 128.17
MDL-nummer MFCD00019290
InChI-nyckel IIHIJFJSXPDTNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentanecarboxylic acid, methyl ester, cyclopentanecarboxylic acid methyl ester, methyl cyclopentanoate, acmc-1am5n, methylcyclopentanecarboxylate, methylcyclopentane carboxylate, methyl cyclopentane carboxylate, methyl-1-cyclopentanecarboxylate, cyclopentanoic acid methyl ester, cyclopentanecarboxylic acid methyl
PubChem CID 78365
IUPAC-namn metylcyklopentankarboxylat
LEDER COC(=O)C1CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl cyclopentanecarboxylate
Kokpunkt 81 °C till 82 °C (5 mmHg)
Brytningsindex 1.436
Kvantitet 25 g
Beilstein 2040762
Löslighetsinformation Svårt att blanda.
Formel vikt 128.17
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.