Läs mer
Metylcyklopropankarboxylat, TRC
Produktkod. 30482450
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30482450 50 g
1 options
Produktkod. 30482450 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM29471050G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopropanecarboxylic Acid Methyl Ester
CAS 2868-37-3
Molekylformel C5 H8 O2
Kvantitet 50 g
Synonym Cyclopropanecarboxylic acid, methyl ester, Cyclopropanecarboxylic acid methyl ester, Cyclopropanoic acid methyl ester, Methyl cyclopropanecarboxylate, Methyl cyclopropylcarboxylate
InChI formel InChI=1S/C5H8O2/c1-7-5(6)4-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
LEDER COC(=O)C1CC1
IUPAC-namn Metylcyklopropankarboxylat
Molekylvikt (g/mol) 100.116
Formel vikt 100.052