Läs mer
Metylcyklopropankarboxylat, 98 %
Produktkod. 11415806
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11415806 100 g 100g
11405806 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11415806 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20853.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 2868-37-3 | C5H8O2 | 100,117 g/mol
Det används främst som mellanprodukt vid tillverkning av farmaceutiska och agrokemiska produkter. Metylcyklopropankarboxylat används som reagens vid syntesen av N'-tiazol och N-pyrazolbaserade hämmare av MAP-kinas p38α .
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används främst som mellanprodukt vid tillverkning av farmaceutiska och agrokemiska produkter. Metylcyklopropankarboxylat används som reagens vid syntesen av N'-tiazol och N-pyrazolbaserade hämmare av MAP-kinas p38α .
Löslighet Ej blandbar eller svår att blanda i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och antändningskällor. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Skydda mot elektrostatiska laddningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2868-37-3
Molekylformel C5H8O2
Molekylvikt (g/mol) 100.117
MDL-nummer MFCD00001280
InChI-nyckel PKAHQJNJPDVTDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyclopropane carboxylate, cyclopropanecarboxylic acid, methyl ester, methylcyclopropanecarboxylate, cyclopropanecarboxylic acid methyl ester, methyl cyclopropylcarboxylate, unii-5uq53f585u, mcpc, pubchem11835, ksc490a7l, 1-methylcyclopropanecarboxylate
PubChem CID 76122
IUPAC-namn metylcyklopropankarboxylat
LEDER COC(=O)C1CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl cyclopropanecarboxylate
Densitet 0.983
Kokpunkt 118 °C till 119 °C
Flampunkt 22 °C (71 °F)
Brytningsindex 1.418
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3272
Beilstein 2039388
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda i vatten.
Formel vikt 100.12
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.