Läs mer
Methyl-D-erythritol Phosphate Benzyl Ether Dibenzyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl-D-erythritol Phosphate Benzyl Ether Dibenzyl Ester |
| CAS | 332888-40-1 |
| Molekylformel | C26H31O7P |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (2R,3S)-2,3-Dihydroxy-3-methyl-4-phosphoric Acid (Phenylmethoxy)butyl Bis(phenylmethyl) Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C26H31O7P/c1-26(28,21-30-17-22-11-5-2-6-12-22)25(27)20-33-34(29,31-18-23-13-7-3-8-14-23)32-19-24-15-9-4-10-16-24/h2-16,25,27-28H,17-21H2,1H3/t25-,26+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@](COCC1=CC=CC=C1)(O)[C@H](O)COP(OCC2=CC=CC=C2)(OCC3=CC=CC=C3)=O |
| IUPAC-namn | dibenzyl ((2R,3S)-4-(benzyloxy)-2,3-dihydroxy-3-methylbutyl) phosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 486.49 |
| Formel vikt | 486.18 |