Läs mer
Methyl-D-erythritol Phosphate Disodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl-D-erythritol Phosphate Disodium Salt |
| CAS | 270928-69-3 |
| Molekylformel | C5H11Na2O7P |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (2S,3R)-2-Methyl-1,2,3,4-butanetetrol 4-(Dihydrogen Phosphate) Disodium Salt, 2-C-Methyl-D-erythritol 4-phosphate Disodium Salt, MEP Disodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13O7P.2Na/c1-5(8,3-6)4(7)2-12-13(9,10)11;;/h4,6-8H,2-3H2,1H3,(H2,9,10,11);;/q;2*+1/p-2 |
| LEDER | [Na+].[Na+].CC(O)(CO)C(O)COP(=O)([O-])[O-] |
| IUPAC-namn | disodium;(2,3,4-trihydroxy-3-methylbutyl) phosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 260.09 |
| Formel vikt | 260.0038 |