Läs mer
Metyl-α -D-galaktopyranosid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10658444 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10658444 50 g 50g
10041101 2.5 g 2.5g
10096393 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10658444 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 337090500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3396-99-4 | C7H14O6 | 194.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3396-99-4
MDL-nummer MFCD00064085
PubChem CID 76935
ChEBI CHEBI:55507
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl-α-D-galactopyranoside
Smältpunkt 116.0°C to 117.0°C
Analysprocentintervall 98% min. (ELSD) (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C7H14O6
Kvantitet 50 g
Specifikt rotationsförhållande + 179.00 (20.00°C c=1,water)
Specifik rotation + 179.00
Synonym methyl alpha-d-galactopyranoside, alpha-methyl-d-galactoside, alpha-methylgalactoside, me-alpha-gal, methyl alpha-d-galactoside, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-methoxytetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, methyl, a-d-galactopyranoside, methyl-galactopyranoside, methyl-alpha-d-galactopyranoside, alpha-methyl d-galactoside
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
InChI-nyckel HOVAGTYPODGVJG-PZRMXXKTSA-N
LEDER COC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroximetyl)-6-metoxioxan-3,4,5-triol
Molekylvikt (g/mol) 194.18
Formel vikt 194.18
Procent renhet 98+%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.