Läs mer
Metyl-β -D-galaktopyranosid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10211283 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10211283 1 g Glasflaska 1g
10563991 5 g Glasflaska 5g
10310994 25 g Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10211283 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 314980010
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Vea la política de devoluciones
CAS: 1824-94-8 | C7H14O6 | 194.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1824-94-8
Molekylformel C7H14O6
Molekylvikt (g/mol) 194.18
MDL-nummer MFCD00064357
InChI-nyckel HOVAGTYPODGVJG-VOQCIKJUSA-N
Synonym methyl beta-d-galactopyranoside, methyl beta-d-galactoside, methyl galactoside, methylgalactoside, methyl beta-galactoside, galbetaome, unii-64ryd088rj, beta-d-galactopyranose methyl glycoside, beta-methyl-d-galactoside, methyl-beta-galactose
PubChem CID 94214
ChEBI CHEBI:17540
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroximetyl)-6-metoxioxan-3,4,5-triol
LEDER CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Methyl-β-D-galactopyranoside
Smältpunkt 175°C to 179°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Specifikt rotationsförhållande −18° (20° (c=1.5,MeOH))
Specifik rotation -18
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in methanol
Formel vikt 194.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Mostrar más Mostrar menos
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.