Läs mer
Methyl D-(+)-Lactate, TRC
Produktkod. 30467468
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30467468 10 g
1 options
Produktkod. 30467468 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM31523010G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl D-(+)-Lactate
CAS 17392-83-5
Molekylformel C4H8O3
Kvantitet 10 g
Synonym (2R)-2-Hydroxypropanoic Acid Methyl Ester, (+)-2-Hydroxypropionic Acid Methyl Ester, (+)-Lactic Acid Methyl Ester, (+)-Methyl 2-Hydroxypropionate, (+)-Methyl Lactate, (R)-Methyl Lactate, D-Methyl Lactate, Methyl (2R)-2-Hydroxypropanoate, Methyl (R)-(+)-Lactate, Methyl (R)-(+)-Lactate, Methyl (R)-2-Hydroxypropanoate, Methyl (R)-2-Hydroxypropionate, Methyl (R)-Lactate, Methyl D-Lactate
InChI formel InChI=1S/C4H8O3/c1-3(5)4(6)7-2/h3,5H,1-2H3/t3-/m1/s1
LEDER COC(=O)[C@@H](C)O
IUPAC-namn methyl (2R)-2-hydroxypropanoate
Molekylvikt (g/mol) 104.1
Formel vikt 104.0473