Specifications
| Kemiskt namn eller material | Methyl α-D-Mannopyranoside |
| Färg | Vitt |
| Analysprocentintervall | ∽ 99% |
| Kvantitet | 10 g |
| Formel vikt | 194.2 |
| Fysisk form | Kristallint pulver |