Läs mer
Metylα -D-mannopyranosid,≥ 99 %, Fisher BioReagents™
Produktkod. 11413084
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Bärnstensfärgat glas
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11413084 500 g Bärnstensfärgat glas 500g
10596184 10 g Bärnstensfärgat glas 10g
10286094 25 g Bärnstensfärgat glas 25g
11403084 100 g Bärnstensfärgat glas 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11413084 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP2530500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 617-04-9 | C7H14O6 | 194.18 g/mol
Metylα -D-mannopyranosid,≥ 99 %
  • Metylα -D-mannopyranosid är ett lektinhämmande socker
  • Kompetitiv inhibitor av bindningen av mannos av E. coli
  • Endast avsedd för forskningsanvändning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 617-04-9
Molekylformel C7H14O6
Molekylvikt (g/mol) 194.18
MDL-nummer MFCD00063262
InChI-nyckel HOVAGTYPODGVJG-UHFFFAOYNA-N
Synonym methyl a-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannoside, alpha-methyl-d-mannoside, alpha-methyl mannopyranoside, 1-o-methyl-alpha-d-mannopyranoside, methyl-alpha-d-mannoside, alpha-d-methyl mannoside, o1-methyl-mannose, alpha-methyl-d---mannoside
PubChem CID 101798
ChEBI CHEBI:43943
LEDER COC1OC(CO)C(O)C(O)C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl α-D-Mannopyranoside
Smältpunkt 193 °C till 196 °C
Färg Vitt
Förlust vid torkning < 0.5%
Analysprocentintervall ≥99%
Förpackning Bärnstensfärgat glas
Kvantitet 500 g
Specifik rotation 76 till 85° (+ eller -)
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5S,6S)-2-(hydroximetyl)-6-metoxioxan-3,4,5-triol
Formel vikt 194.2
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Pulver eller fast